Sachets, déchets biologiques dangereux, B-Safe
Fournisseur: Alpha Packaging
B-Safe
129-0353EA 109 EUR InStock
129-0353 129-0340 129-0351 129-0341 129-0352 129-0339
Sachets, déchets biologiques dangereux, B-Safe
Sachets Sacs à déchets
Sachets pour déchets bilogiques dangereux, en PE, 125 µm (jauge 500), jaunes
  • Pour éliminer les déchets à risque
  • Avec le symbole Biohazard et la mention «Biohazard - Danger of infection» en noir, ainsi que «Burn without opening» sur les deux modèles les plus larges
  • Avertissement en anglais, français et allemand
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité