L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Paniers en fils métalliques
Fournisseur: HUPFER METALLWERKE
7500053 7500059 7500070
216-7450EA 137 EUR InStock
216-7450 216-7451 216-7452
Paniers en fils métalliques
Paniers Paniers en maille d'acier
En fil d'acier inoxydable:
  • Deux poignées rabattables
  • Châssis du socle empilable
  • Excellente résistance thermique et chimique
Ce plateau de stérilisation est construit en fil métallique.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité