Béchers, forme haute, DURAN®
Fournisseur: DWK Life Sciences
211161704 211162409 211162906 211163602 211164101 211164804 211165303 211165406 211166308 211166805
213-1154EA 4.9 EUR InStock
213-1154 213-1155 213-1156 213-1157 213-1158 213-1159 213-1160 213-1161 213-1162 213-1163
Béchers, forme haute, DURAN®
Béchers
En verre borosilicaté 3.3 transparent DURAN® avec bec verseur.
  • Très bonne résistance chimique
  • Grande résistance thermique
  • Expansion thermique minimale, donc grande résistance aux variations de température
Repère de volume et plage d'inscription.
With printed retrace code (batch identification).
ISO 3819.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité