Béchers forme basse
Fournisseur: KARTELL
1330 1331 1541 1542 1543 1545 1546 1548 1549
213-0183EA 51.9 EUR InStock
213-0183 213-0184 213-0185 213-0186 213-0187 213-0188 213-0189 213-0190 213-0191
Béchers forme basse
Béchers
En PMP (TPX) transparent.
  • Bonne résistance chimique
  • Résistance thermique jusqu'à 150 °C (170 °C à court terme), autoclavables
  • Surface lisse pour un nettoyage rapide et aisé
Pour un usage général, avec bec verseur et graduation en relief très lisible.
ISO 7056
Certifications: ISO 7056
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité