L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Béchers de Philips, DURAN®
Fournisseur: DWK Life Sciences
211412904 211413609 211414408
213-0254EA 36 EUR InStock
213-0254 213-0214 213-0215
Béchers de Philips, DURAN®
Béchers
En verre borosilicaté 3.3 transparent DURAN® avec bec verseur.
  • Très bonne résistance chimique
  • Grande résistance thermique
  • Expansion thermique minimale, donc grande résistance aux variations de température
Paroi épaisses, avec indication du contenu et zone d'inscription blanche
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité