VWR®, Béchers, forme basse
Fournisseur: VWR Collection
213-0233EA 14.9 EUR InStock
213-0233 213-0234 213-0235 213-0236 213-0237 213-0238 213-0239 213-0240 213-0241 213-0242 213-0243 213-0244 213-0274 213-0270
VWR®, Béchers, forme basse
Béchers
En PTFE, avec bec.
  • Excellente résistance chimique
  • Thermorésistance de −200 à +280 °C
  • Fond plat pour un transfert de chaleur satisfaisant, par exemple en cas d’utilisation sur des plaques chauffantes régulées
Parois épaisses, avec bord renforcé et parois internes exceptionnellement lisses pour éviter la contamination. Non adhérentes. Faible perméabilité au gaz.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité