Béchers, Philips
Fournisseur: SciLabware
1020/06D 1020/16D
213-0038EA 137 EUR InStock
213-0038 213-0039
Béchers, Philips
Béchers
PYREX®, verre borosilicaté.
  • Très bonne résistance chimique
  • Bonne résistance thermique
  • Expansion thermique minimale donnant une résistance relativement élevée aux variations de température.
Forme conique avec bec verseur et zone d'étiquetage.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité