Béchers, forme basse
Fournisseur: SciLabware
1000/03M 1000/30D 1000/34D 1000/38D 1000/11M 1000/02M 1000/04D 1000/06D 1000/10D 1000/14D 1000/18D 1000/20D 1000/22D 1000/28D 1000/05M
213-0010EA 70.1 EUR InStock
213-0010 213-0268 213-0022 213-0023 213-0015 213-0009 213-0011 213-0013 213-0014 213-0016 213-0017 213-0018 213-0019 213-0020 213-0012
Béchers, forme basse
Béchers
Verre borosilicaté en PYREX®, avec bec.
  • Très bonne résistance chimique
  • Bonne résistance thermique
  • Autoclavable
Idéal pour une utilisation générale en laboratoire. Avec bec, graduations blanches et zone d'étiquetage.
Certifications: ISO 3819 et DIN 12331 - bécher 10 000 ml complémentaire à la gamme ISO et graduations approximatives.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité