Béchers, forme basse, Azlon®
Fournisseur: SciLabware
BDA230P BDA212P BDA218P BDA224P BDA236P BDA240P BDA242P
213-0064EA 69.7 EUR InStock
213-0064 213-0058 213-0060 213-0062 213-0067 213-0070 213-0072
Béchers, forme basse, Azlon®
Béchers
PP, translucide.
  • Bonne résistance chimique
  • Résistant à des températures pouvant atteindre +135 °C
  • Surfaces lisses pour un nettoyage facile et rapide
Idéal pour une utilisation générale en laboratoire. Avec bec et graduation bleue très facile à lire. À parois droites.
ISO 7056
Certifications: ISO 7056.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité