VWR®, Coupelles de bécher, jetables
Fournisseur: VWR Collection
611-1363EA 55.9 EUR InStock
611-1363 611-1364 611-1365 611-1366 611-1367 611-1368
VWR®, Coupelles de bécher, jetables
Béchers
En PS.
  • Adaptée à une utilisation dans des distributeurs d’échantillons variés
  • Les béchers d’une capacité de 5 et 20 ml sont recommandés pour les analyses photométriques à la flamme
Bécher économique et universel pour une très large gamme d’utilisations.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité