Béchers, forme haute, DURAN®
Fournisseur: DWK Life Sciences
211171705 211172401 211172907 211173603 211174102 211174805 211175407
213-0253EA 8.5 EUR InStock
213-0253 213-1190 801-3129 801-3136 801-3141 215-1012 801-3154
Béchers, forme haute, DURAN®
Béchers
En verre borosilicaté 3.3 transparent DURAN® sans bec verseur.
  • Très bonne résistance chimique
  • Grande résistance thermique
  • Expansion thermique minimale, donc grande résistance aux variations de température
Avec graduation pour une indication approximative du volume et plage d'inscription.
Numéro de lot imprimé.
Certifications: ISO 3819
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité