Bécher thermostatique, forme haute
Fournisseur: NEUBERT VOLUM. GLASSWAERE
0710-0250-55 0710-2000-112
201-0372EA 374 EUR InStock
201-0372 201-0374
Bécher thermostatique, forme haute
Béchers
En verre borosilicaté 3.3, sans bec verseur.
  • Très bonne résistance chimique
  • Excellente résistance thermique
  • Avec olives en verre 10 mm Ø ext. pour tuyau
Pour la thermostatisation de liquides. Le liquide de thermostatisation est pompé dans le conteneur à doubles parois à l'aide d'un thermostat de circulation.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité