L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Béchers de mesure à poignée, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
DS1511-1000 DS1511-3000
213-7172EA 437 EUR InStock
213-7172 213-7174
Béchers de mesure à poignée, Nalgene®
Béchers
En PFA, translucide.
  • Exceptionnelle résistance chimique
  • Très bonne résistance thermique (comprise entre –270 et +250 °C), autoclavables
  • Parois très solides et ultra-résistantes
Ces béchers sont particulièrement résistants aux produits chimiques et peuvent être utilisés à plusieurs reprises pour les applications ultrapures. Pour une utilisation avec des oxydants forts, des acides, des hydrocarbures et des cétones. Le matériau est non-adhésif, de sorte que les béchers de mesure sont faciles à nettoyer. Avec bec verseur.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité