Béchers de mesure avec anse
Fournisseur: VITLAB
482941 483941 484941 481941 480941
213-3746EA 7 EUR InStock
213-3746 213-3747 213-3748 213-3745 VITL480941
Béchers de mesure avec anse
Béchers
En PP hautement transparent.
  • Volume is equally visible for left and right handers
  • Good chemical resistance, resistant to heat up to +121 °C (for 20 minutes), prolonged use +100 °C
  • To preserve markings, cleaning at no higher than +60 °C is recommended
  • For autoclaving we recommend the design with raised graduations
Ideal for general laboratory use and a wide variety of other applications. With stable handle, spout and easily readable, printed black scale on both sides. Stackable.
Certifications: Food-safe products acc. to EC Directive No. 10/2011.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité