Béchers de mesure à poignée, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
1220-1250 1220-2500 1223-1000 1223-3000
213-7152EA 48.7 EUR InStock
213-7152 213-7154 213-7162 213-7164
Béchers de mesure à poignée, Nalgene®
Béchers
PEHD transparent ou PMP (TPX) transparent.
  • Bonne résistance chimique (PEHD)/Très bonne résistance chimique (PMP)
  • Bonne résistance chimique (PEHD)/Résistance à une température maximale de +150 °C (un bref instant, jusqu'à +175 °C) (PMP)
  • Conçu pour les manipulations difficiles (PEHD)/Autoclavables (PMP)
Graduations doubles en ml et oz. Poignée carrée pour un transport et un versement aisés. Paroi ultrarésistante pour la manipulation d'acides, de bases et d'autres solutions en toute sécurité. Transparent pour micro-ondes (PMP).
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité