Béchers de mesure à poignée
Fournisseur: RSG Solingen
213-1040EA 525 EUR InStock
213-1040 213-0735 213-1037 213-0376 213-1038 213-1039 213-0374
Béchers de mesure à poignée
Béchers
En acier inoxydable, anticorrosion, avec rebord évasé, bec et poignée.
Pour produits corrosifs. Robustes et durables.
Pour produits corrosifs. Robustes et durables.
  • Bonne résistance chimique
  • Excellente résistance thermique
  • Surfaces lisses pour un nettoyage facile et rapide
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité