L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Measuring beaker with handle
Fournisseur: NICKEL ELECTRO
JUGS0500H JUGS1000H JUGS2000H
NICKJUGS0500HEA 47.6 EUR InStock
NICKJUGS0500H 213-0267 NICKJUGS2000H
Measuring beaker with handle
Béchers
Stainless steel, rust-proof.
  • Very good chemical resistance
  • Very good thermal resistance
  • Smooth surfaces for fast, easy cleaning
Conical, without rim, with broad base and textured graduations.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité