Béchers de filtration, DURAN®
Fournisseur: DWK Life Sciences
211312409 211312906 211313602 211314401 211315406 211316308 211316805 211317304 211318609 211318806 211319108
511-0315EA 36.4 EUR InStock
511-0315 511-0316 511-0340 511-0317 511-0318 511-0319 511-0320 511-0321 511-0322 511-0323 511-0324
Béchers de filtration, DURAN®
Béchers
En verre borosilicaté 3.3 transparent DURAN®.
  • Increased wall thickness for better mechanical properties
  • Limited use as cooking glass due to reduced thermal shock resistance
  • Available graduated or non graduated
Échelle facile à lire, à paroi épaisse, avec bec et grande zone d'inscription.
Above 10000 ml without graduation
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité