VWR®, Dispensing Bins
Fournisseur: VWR Collection
631-0720EA 104 EUR InStock
631-0720 631-0721
VWR®, Dispensing Bins
Boîtes Distributeurs de boîtes
En acrylique.
Ces collecteurs compacts et ergonomiques disposent d'une grande ouverture. Des pieds en caoutchouc antidérapants et des orifices pré-percés permettant une fixation murale, ou au sol (outils inclus).
  • Couvercle avec maintien d'ouverture pour une utilisation répétée
  • Grand rebord pour un accès aisé, même avec des gants
  • Modèle vert avec séparation amovible pour un intérieur personnalisé (un ou deux compartiments)
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité