VWR®, Papier buvard, grade 703
Fournisseur: VWR Collection
732-0591EA 366 EUR InStock
732-0591 732-0593 732-0605 732-0596 732-0603
VWR®, Papier buvard, grade 703
Papiers buvard
Idéal comme mèches pour le buvardage de protéines et d’acides nucléiques. Fournit un flux uniforme de tampon à travers le gel vers la membrane de transfert dans un sandwich de buvardage. Convient également pour retirer les gels sur les supports en verre.
  • Fabriqué à 100% en fibres de coton
  • Uniforme et lisse
  • Produit à base d’eau ultra pure
  • Sans additif
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité