L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Gel blotting sheets, GB005, Whatman™
Fournisseur: Whatman products (Cytiva)
10426972 10426994 10426981
732-4215EA 114 EUR InStock
732-4215 732-4094 732-4216
Gel blotting sheets, GB005, Whatman™
Papiers buvard
Pure cellulose produced entirely from the highest quality cotton linters with no additives of any kind.
Ensures that no contamination will occur during the transfer steps. Manufactured and tested specifically for chromatographic and blotting techniques. This ensures the wicking capability and uniformity of capillary action that are important in obtaining clean and even transfers during blotting. Whatman 3MM Chr is considered the industry standard for blotting procedures. Convenient sizes available in sheets precisely cut to the most popular gel and transfer membrane sizes. Allows "out-of-More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité