Combustion boats
Fournisseur: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
LSCH/80X13X9/R LSCH/80X13X9/U
HALDLSCH/80X13X9/REA 2380 EUR InStock
HALDLSCH/80X13X9/R HALDLSCH/80X13X9/U
Combustion boats
Nacelles Nacelles de combustion
Boats, made of porcelain, unglazed, with eyelet to aid recovery from furnace.
  • Temperature resistance up to 1350 °C
  • Very good chemical resistance
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité