Capsules de pesée à usage unique, VWR®
Fournisseur: VWR Collection
611-0097EA 34.8 EUR InStock
611-0097 611-9184 611-9185 611-9186 611-9187 611-9188 611-9189 611-9190 611-9191 611-9192 611-9161 611-9162 611-1993 611-1994 611-1995 611-1996
Capsules de pesée à usage unique, VWR®
Nacelles Nacelles de pesée
En PS, et en forme de losange.
  • Fond plat et large pour éviter de renverser
  • Résistance thermique pouvant aller jusqu'à +70 °C
Ces nacelles sont souples, dotées d'une surface lisse; elles permettent de verser l’échantillon avec précision, en n'en perdant qu'un minimum. Elles sont idéales pour une utilisation avec des fours à micro-ondes et des analyseurs d'humidité.
Conditionnement: Ils sont produits et emballés dans des sacs en plastique dans une salle blanche.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité