Plateaux de pesée avec bec verseur
Fournisseur: VWR Collection
611-9163EA 69.3 EUR InStock
611-9163 611-9164 611-9165 611-3116 611-3117 611-3118
Plateaux de pesée avec bec verseur
Nacelles Nacelles de pesée
En PS.
  • Fond plat pour éviter tout renversement
  • Résistantes à des températures jusqu’à 70 °C
  • Maximiser la récupération de produits chimiques souvent très coûteux
  • Biologiquement inertes et résistantes aux acides dilués et faibles, aux solutions aqueuses, aux alcools et aux bases
Les échantillons sont facilement distribués à l’aide du bec verseur, sans déformer la capsule. Ces capsules à fond plat sont fabriquées en polystyrène de 0,3 mm d’épaisseur pour plus de robustesse et de stabilité, et une manipulation aisée.
Les versions antistatiques aident à réduire le risque de formation d’électricité statique au niveau des échantillons et optimiser le transfert de ces derniers lors de la pesée des produits.
Conditionnement: Ces capsules de pesée sont fabriquées et conditionées en sachet plastique dans une salle blanche.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité