L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Boiling stones , BOLA
Fournisseur: Bohlender
H972-02 H972-04
459-9125EA 126 EUR InStock
459-9125 534-0000
Boiling stones , BOLA
Pierres d'ébullition
Pierre d'ébullition, en PTFE, evite les éclaboussures de produits chimiques et l'apparition de grosses bulles lors de l'ébullition du milieu. Taille de grain : 4 mm. Emballé dans un sac refermable. Conforme aux exigences de la FDA.
  • Résistance à la température : de -200 à +250 °C
  • Durable
  • Résistance chimique quasi universelle
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité