Noix de serrage, 90°
Fournisseur: BOCHEM
5303 5363
241-7185EA 65.5 EUR InStock
241-7185 241-7186
Noix de serrage, 90°
Pinces Noix de serrage
Pour des tiges jusqu'à 13 mm.
  • Angle: 90°
  • Avec vis en forme de cœur
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité