Double bosshead
Fournisseur: R-L ENTERPRISES LTD
2004 2005/1PL
241-7867EA 37.2 EUR InStock
241-7867 RLAA2005/1PL
Double bosshead
Pinces Noix de serrage
Bossheads made from nickel plated cast alloy.
  • Either with or without blue plastic headed nickel plated screws
  • For use with rods up to 16 mm
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité