Aspirator bottles
Fournisseur: SciLabware
1541/18D 1541/16D 1541/22D
215-0353EA 365 EUR InStock
215-0353 215-0352 215-0354
Aspirator bottles
Flacons Flacons à décanter
Made of PYREX®, borosilicate glass.
  • Excellent chemical and thermal resistance
  • White labelling area
  • Unground neck to accept rubber stoppers
With NS 29/32 ground side arm socket to accept spigot assemblies.
Certifications: ISO 4796
Informations de commande: Spigot for side arm socket (size NS 29/32) should be ordered separately.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité