L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Aspirator bottles with tube connector, PYREX®
Fournisseur: SciLabware
1531/08D 1531/10D 1531/12D
215-0349EA 470 EUR InStock
215-0349 BIBB1531/10D 215-0350
Aspirator bottles with tube connector, PYREX®
Flacons Flacons à décanter
PYREX®, borosilicate glass, without stoppers.
  • Excellent chemical resistance
  • Very good temperature resistance
Clear with white labelling area and unground neck to accept rubber stoppers. Glass tubular side arm for attachment of 12 mm bore flexible tubing.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité