Bonbonnes cylindriques
Fournisseur: hünersdorff GmbH
823300 823400 823500
216-5841EA 42.9 EUR InStock
216-5841 216-5842 216-5843
Bonbonnes cylindriques
Flacons Bonbonnes
Bonbonnes, en PE-HD blanc, pour le stockage, le transport et le remplissage des liquides. Également recommandé pour l'utilisation que la décantation. Poignée métallique.
  • Bonne résistance chimique, bonne résistance thermique de -100 à 80 °C (de courte durée à 120 °C)
  • Bouchon fileté pour raccordement à un robinet (216-5291 ou 216-5292 en option)
  • Fermeture à vis étanche
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité