Aspirator bottles with screw cap and spigot
Fournisseur: KARTELL
1660 1662 1664 1666
216-5745EA 44 EUR InStock
216-5745 216-5744 216-5746 216-5747
Aspirator bottles with screw cap and spigot
Flacons Flacons à décanter
HDPE, translucent with blue screw cap and tightly fitting spigot.
  • Bonne résistance chimique
  • Résistance à une température maximale de 80 °C (120 °C pendant de courtes périodes)
  • Obturateur pour les cols larges, très résistant, avec joint améliorant les performances en matière d'étanchéité
Pour le stockage et la distribution de liquides. Avec poignée de transport (deux pour les bonbonnes de 25 et 50 L).
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité