Flacons compte-gouttes de Ranvier
Fournisseur: Kartell
plastilab®
215-9115EA 7 EUR InStock
215-9115 215-9125 215-9120 215-9130 215-9110
Flacons compte-gouttes de Ranvier
Flacons Flacons compte-gouttes
En PE translucide, avec capuchon en PE rouge.
  • Bonne résistance chimique
  • Thermorésistants jusqu'à +80 °C
  • Etanches
Ces flacons sont munis d'une pipette compte-gouttes et d'une tétine en caoutchouc.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité