Dropping bottles, LDPE, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
2411-0015 2411-0030 2411-0060 2411-0125 2411-0250
215-7871EA 44.7 EUR InStock
215-7871 215-7872 215-7873 215-7874 215-7875
Dropping bottles, LDPE, Nalgene®
Flacons Flacons compte-gouttes
PE-BD, avec joint compte-gouttes et bouchon en PP.
  • Bonne résistance chimique, résistance thermique jusqu'à 80 °C
  • Le bouchon fixé ne peut pas être perdu
  • Étanches 
Distribuent uniquement des gouttes. Remplissage aisé.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité