L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Flacons compte-gouttes, PEBD, WHEATON®
Fournisseur: DWK Life Sciences
211631 211634 211635 211633 211630 211625 211622 211624 211623 W211636
215-2760EA 379 EUR InStock
215-2760 215-2761 215-8002 215-8001 215-8000 215-4003 215-4000 215-4002 215-4001 734-3650
Flacons compte-gouttes, PEBD, WHEATON®
Flacons Flacons compte-gouttes
PE-BD, translucide, avec bouchon en PP blanc.
  • Bonne résistance chimique, résistance thermique jusqu'à 80 °C
  • Flacon délivrant une goutte à la fois
  • L'embout compte-gouttes s'enclenche fermement en place et peut être retiré facilement pour le remplissage
Avec embout compte-gouttes étendu et capuchon pour embout compte-gouttes. Ces flacons compte-gouttes assurent une distribution fiable et reproductible de réactifs et d'autres liquides. Ils constituent une excellente alternative aux pipettes ou aux autres distributeurs traditionnels. En outre, ilsMore Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité