Flacons compte-gouttes, Azlon®
Fournisseur: SciLabware
BGE814PNC BGE820PNC BGE828PNC BGE830PNC
215-0482EA 25.4 EUR InStock
215-0482 215-0483 215-0485 215-0487
Flacons compte-gouttes, Azlon®
Flacons Flacons compte-gouttes
LDPE, translucent.
  • Closure features a captive sealing cap and nozzle can be cut to adjust flow rate
  • Good chemical resistance
  • Heat resistant up to +80 °C
With spouted dropper closure. Suitable for use as a dropping or wash bottle.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité