L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Flacons compte-gouttes, DURAN®
Fournisseur: DWK Life Sciences
232702404 232702461 232701708 232701765
215-6212EA 26.1 EUR InStock
215-6212 215-6222 215-6211 215-6221
Flacons compte-gouttes, DURAN®
Flacons Flacons compte-gouttes
Verre sodo-calcique, transparent ou ambré.
  • Bonnes propriétés chimiques et physiques
  • À utiliser avec des applications n'impliquant pas de contraintes thermiques importantes
  • Pipettes en verre NS remplaçable avec poire d'aspiration en caoutchouc
Ambré pour protéger les substances sensibles à la lumière.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité