Gas wash bottle heads, Drechsel pattern
Fournisseur: SciLabware
MF48/03/500 MF48/13/250 MF48/13/125 MF48/13/500 MF48/03/125 MF48/03/250 MF48/23/250 MF48/23/500 MF48/33/250
215-3398EA 64.3 EUR InStock
215-3398 201-0245 201-0253 201-0254 215-3394 215-3395 BIBBMF48/23/250 215-3399 BIBBMF48/33/250
Gas wash bottle heads, Drechsel pattern
Capuchons Bouchons pour flacons
PYREX®, borosilicate glass, with glass filter disc.
  • Porosity: 0/1/2 or 3
  • Very good chemical resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Sintered dip tube disperses gas into bubbles for greater efficiency.
BS 2461
Certifications: BS 2461
Informations de commande: Drechsel bottle to be ordered separately.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité