Flacons, col large, avec bouchon à vis
Fournisseur: Murray
MURRCO120UC72EA 121 EUR InStock
MURRCO120UC72
Flacons, col large, avec bouchon à vis
Flacons Flacons en verre
Verre transparent, avec bouchon en bakélite noir
  • Bouchon à vis avec doublure en paraffine
  • Bonne résistance chimique
  • Très grande ouverture pour un remplissage et un vidage faciles
Peuvent être utilisées dans toutes les applications impliquant des matières pâteuses ou poudreuses et des liquides.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité