L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Pots, col large, avec bouchon à visser
Fournisseur: KARTELL
1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569
216-2403EA 204 EUR InStock
216-2403 216-2404 216-2405 216-2406 216-2407 216-2408 216-5742
Pots, col large, avec bouchon à visser
Pots Pots à usage général
En HDPE, translucide.
  • Bonne résistance chimique
  • Thermorésistants de –50 à +80 °C
  • Col large particulièrement adapté au remplissage de poudres et de pâtes
Avec bouchon noir et obturateur d'étanchéité.
Certifications: Suitable for foodstuff according to EC regulation 10/2011.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité