L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Jerricans compacts avec bouchon à visser, LaboPlast®
Fournisseur: BURKLE
0435-2050 0435-1050 0435-3000 0435-0001 0435-0010 0435-1100 0435-2100 0435-3010
216-5120EA 63.4 EUR InStock
216-5120 216-5384 216-0898 216-0897 216-2192 216-2190 216-2191 216-2193
Jerricans compacts avec bouchon à visser, LaboPlast®
Flacons Jerricans
PP, translucide.
  • Avec ou sans tubulure filetée 3/4"
  • Avec bouchon original
  • Bidon sans robinet, stérilisable en autoclave
  • Avec graduations au litre en relief, ineffaçable
Large de 6,5 cm et 12,5 cm seulement, le bidon nécessite un minimum de place, pour le stockage ou le transvasement de divers liquides.
Il peut également se ranger à plat, par ex. dans un réfrigérateur. Les nervures et la paroi épaisse lui confèrent une grande stabilité.
Kit StopCock pour bidons de faible encombrement et robinet
Le kit se compose du bidon de faible encombrement avecMore Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité