Jerricanes, à col large, avec bouchon à vis
Fournisseur: hünersdorff GmbH
818200 818300
216-5220EA 96.1 EUR InStock
216-5220 216-2117
Jerricanes, à col large, avec bouchon à vis
Flacons Jerricans
En HDPE translucide
  • Bonne résistance chimique et thermique
  • Bouchon scellable
  • Tous les jerricanes sont dotés d'un filetage et de bouchons sur le côté étroit
L'ouverture très large (88 mm de diamètre intérieur) facilite le nettoyage interne, ce qui est particulièrement important pour le stockage et le transport de substances sensibles. La poignée et le bouchon à vis attenant garantissent un transport facile et sûr de ce produit. La version 10 litres est équipée d'un mini bec verseur supplémentaire (18 mm de diamètre intérieur). Stables aux UV. Les jerricanes de 22 litres sont empilables.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité