Jerricans, col étroit, PEHD
Fournisseur: RIXIUS
6-0200-025-45 6-0200-030-45 6-020005045215 6-0200-100-45U 6-0200-200-61 6-0200-250-61 6-0200-300-61 6-0200-050-45 6-020002045130 6-0200-025-45B 6-0200-030-45B 6-0200-200-61U 6-0200-250-61B 6-0200-300-61B 6-0200-050-45B 6-0200-10045BU 6-0200-200-61B
216-5371EA 3.2 EUR InStock
216-5371 216-5372 216-5332 RIXI6-0200-100-45U 216-5334 216-5376 216-5336 216-5373 216-2128 RIXI6-0200-025-45B RIXI6-0200-030-45B RIXI6-0200-200-61U RIXI6-0200-250-61B RIXI6-0200-300-61B RIXI6-0200-050-45B 216-5333 RIXI6-0200-200-61B
Jerricans, col étroit, PEHD
Flacons Jerricans
En HDPE, translucide.
  • Bonne résistance chimique
  • Résistants aux températures de –40 à +110 °C
  • Bidon UN avec homologation Y
Bidon universel pour l'industrie, le commerce et les laboratoires. Idéal pour l’emballage, la stockage et le transport. Avec homologation UN ou Y.
Informations de commande: Les bidons sont fournis avec ou sans un bouchon à vis. D'autres types de bouchons à vis compatibles sont disponibles séparément.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité