Flacons carrés pour milieux de culture, avec capuchons à septum, stériles, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
342023-0060 342023-0125 342023-0500 342023-1000 342023-9500
215-1165EA 1530 EUR InStock
215-1165 215-1489 215-1490 215-1491 215-1492
Flacons carrés pour milieux de culture, avec capuchons à septum, stériles, Nalgene®
Flacons Flacons pour milieux de culture
En PETG transparent avec bouchon à vis en silicone/PTFE.
  • Bonne résistance chimique
  • Thermorésistants de −40 à +70 °C
  • Le bouchon en silicone/PTFE avec septum est pourvu d'une surface inerte en PTFE afin d'assurer l'intégrité des échantillons
Parfaitement adaptés au conditionnement de réactifs biologiques et diagnostiques qui doivent être prélevés de manière aseptique ou injectés à l'aide d'une seringue. Les flacons et bouchons sont stérilisés par irradiation aux rayons gamma et non toxiques.
Certifications: Conformes aux exigences de la norme USP, classe VI et de la Pharmacopée européenne en matière de toxicité.
Conditionnement: Conditionnés dans des sacs moulants, entourés de cartons doubles pour les applications en salle blanche.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité