Flacons carrés pour milieux de culture, stériles, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
342040-0650 342044-0125 342044-0650 342044-1000 342040-0250 842040-0650 842040-1000 842040-0125
215-1847EA 0 EUR InStock
215-1847 215-1849 215-1850 215-1851 392-0378 392-0381 392-0397 NALG842040-0125
Flacons carrés pour milieux de culture, stériles, Nalgene®
Flacons Flacons pour milieux de culture
En PET transparent avec filetage, ou accompagnés d'un bouchon à vis en PEHD blanc.
  • Bonne résistance chimique
  • Résistants à la température (−40 à +70 °C)
  • Incassables, adaptés pour le transport aérien, fermeture étanche
Flacons légers et incassables idéaux pour le stockage et le transport de milieux liquides, de solutions tampons et de sérums. Les flacons et bouchons sont stérilisés par irradiation aux rayons gamma et apyrogènes. Ils sont non cytotoxiques et apyrogènes. Avec graduations moulées et rondelle d'étanchéité pour une utilisation avec des bouchons à bague d'inviolabilité.
Certifications: Conformes aux exigences des normes USP, classe VI, USP 661 et de la Pharmacopée européenne en matière de toxicité.
Conditionnement: conditionnés dans des films plastiques. Les films sont conditionnés dans un double emballage pour une utilisation dans les environnements critiques.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité