VWR®, Flacons à col étroit avec bouchon à visser
Fournisseur: VWR Collection
215-5675EA 68.3 EUR InStock
215-5675 215-5674 215-5673 215-5672 215-5671
VWR®, Flacons à col étroit avec bouchon à visser
Flacons Flacons en plastique
LDPE, amber.
  • Amber coloured to protect light-sensitive liquids
  • Leakproof, robust and versatile
  • Raised graduations
Perfect for sample collection, storage and transport.
Attention: Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité