Bouteilles type Boston à col étroit avec bouchon à visser, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
312002-9050 312002-0008 312002-9125 312002-0032 312002-0006 312002-0001 312002-0002 312002-0004 312002-0016 312002-9025
215-0234EA 2090 EUR InStock
215-0234 215-0209 215-0246 215-0225 215-0207 215-0189 215-0190 215-0194 215-1377 215-1379
Bouteilles type Boston à col étroit avec bouchon à visser, Nalgene®
Flacons Flacons en plastique
En PE-HD translucide, avec bouchon à visser en PP.
  • Bonne résistance chimique
  • Thermorésistantes de –100 à +120 °C
  • Etanches
Ideal for storing, packaging and transporting liquids. Robust, strong and stable.
Attention: Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité