L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Bottles, amber, narrow neck, round, HDPE, with screw caps, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
2004-0001 2004-0002 2004-0004 2004-0008 2004-0016 2004-0032 2004-9025 2004-9050 2004-9125
215-7544EA 28.1 EUR InStock
215-7544 215-7545 215-7546 215-7548 215-7550 215-7551 215-7542 215-7543 215-7541
Bottles, amber, narrow neck, round, HDPE, with screw caps, Nalgene®
Flacons Flacons en plastique
En PE-HD ambré, bouchon en PP ambré.
  • Good chemical resistance
  • Heat resistant up to 120 °C
  • Leakproof
De couleur ambré pour protéger les substances photosensibles, ils sont particulièrement adaptés au stockage et au transport de liquides.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité