Flacons à col étroit, avec bouchon à visser, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
2089-0002 2089-0004 2089-0008 2089-0016 2089-0032
215-0998EA 75 EUR InStock
215-0998 215-1027 215-1028 215-1029 215-1030
Flacons à col étroit, avec bouchon à visser, Nalgene®
Flacons Flacons en plastique
En PE-HD naturel, bouchon à visser en PP.
  • Bonne résistance chimique
  • Résistance thermique de −100 à +120 °C
  • Étanches
Les flacons à col étroit économiques sont des versions légères des flacons de laboratoire de qualité Nalgene® originaux, et conviennent aux applications moins exigeantes, à usage général.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité