Flacons à col étroit carrés avec bouchon à visser, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
2016-0030 2016-0060 2016-0125 2016-0250 2016-1000 2018-0030 2018-0060 2018-0125 2018-0250 2018-0500 2018-1000 2016-0500
215-7621EA 25.6 EUR InStock
215-7621 215-7622 215-7623 215-7624 215-7626 215-7641 215-7642 215-7643 215-7644 215-7645 215-7646 215-7625
Flacons à col étroit carrés avec bouchon à visser, Nalgene®
Flacons Flacons en plastique
En PE-HD translucide ou en PPCO translucide, bouchon fileté en PP.
  • HDPE: Good chemical resistance/PPCO: Very good chemical resistance
  • HDPE: Heat resistant up to 120 °C/PPCO: Heat resistant up to 135 °C, autoclavable
  • Leakproof
Ideal for storing and shipping liquids. Graduated.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité