Flacons à col étroit à faible teneur en particules, IP2, avec bouchon à visser, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
382099-0250 382099-0500 382099-1000
215-1271EA 44.9 EUR InStock
215-1271 215-1272 215-1279
Flacons à col étroit à faible teneur en particules, IP2, avec bouchon à visser, Nalgene®
Flacons Flacons en plastique
En PE-HD translucide, avec bouchon à visser en PP.
  • Bonne résistance chimique
  • Bouchon fourni assemblé sur le flacon
  • Etanches
Bottles with an average of less than 30 particles per ml at 0,3 µm and greater. Excellent for storing high-purity chemicals. Product includes a certificate of quality that assures the product has been tested and accepted in accordance with Nalgene® specifications. Low particulate IP 2 bottles can be used in compliance with the regulations for customers who are designing, assembling and certifying their own combination packaging.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité